Merck
L339741
6-((5E)-5-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)HEXANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H22ClNO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.017
MDL-Nummer: