Merck
L333948
4-{(E)-[3-(1-CARBOXY-2-PHENYLETHYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H15NO5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.474
MDL-Nummer: