Merck
L332364
2-AMINO-4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-7,7-DIMETHYL-5-OXO-1-(1H-1,2,4-TRIAZOL-5-YL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.432
MDL-Nummer: