Merck
L330132
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-4-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H31N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.565
MDL-Nummer: