Merck
L328944
N-(2-FLUOROPHENYL)-2-METHYL-5-OXO-7-PHENYL-4-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C32H31FN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.613
MDL-Nummer: