Merck
L328456
N-(4-FLUOROPHENYL)-2-METHYL-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H27FN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.624
MDL-Nummer: