Merck
L314161
2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)-N'-[(E)-(4-HYDROXY-3,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H20N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.397
MDL-Nummer: