Merck
L298891
4-((E)-{[[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H30N4O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.661
MDL-Nummer: