Merck
L289094
2-{[2-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-(4-METHYLPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H24N2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.621
MDL-Nummer: