Merck
L288888
N,N-DIETHYL-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H23N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.503
MDL-Nummer: