Merck
L286648
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H18ClN5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.949
MDL-Nummer: