Merck
L260967
2-HYDROXYBENZALDEHYDE [7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H19ClN6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.877
MDL-Nummer: