Merck
L245305
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIFLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H17ClF2N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.932
MDL-Nummer: