Merck
L240664
4-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H24ClN3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.048
MDL-Nummer: