Merck
L229652
2-((E)-{[3-(3-CHLOROPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-5-(DIETHYLAMINO)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H20ClN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.921
MDL-Nummer: