Merck
L224065
2-[(3-{[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL)SULFANYL]-N-(4-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H14Br2N4O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
598.36
MDL-Nummer: