Merck
L200034
ETHYL 4-{[(6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-5-YL)CARBONYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H18N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.388
MDL-Nummer: