Merck
L184780
2-ISOPENTYL-1-{4-[2-(3-METHOXYPHENOXY)ETHYL]-1-PIPERAZINYL}-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C31H37N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.673
MDL-Nummer: