Merck
L180742
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[2-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H29N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.624
MDL-Nummer: