Merck
L179515
ETHYL 2-{[((2E)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C31H31N5O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.687
MDL-Nummer: