Merck
L174203
N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)-2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H29FN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.576
MDL-Nummer: