Merck
L131652
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3-(TRI-F-ME)ANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H17Cl3F3N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.74
MDL-Nummer: