Merck
L124443
2-[(4-CHLOROANILINO)METHYL]-4-(4-CHLOROPHENYL)-N-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H25Cl2N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.526
MDL-Nummer: