Merck
L123293
2-HYDROXY-2-(3-NITROPHENYL)-1-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H21BrF3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.319
MDL-Nummer: