Merck
L106577
2-((E)-{2-[3-((2E)-2-{2-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-3-OXOPROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C33H28N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
608.613
MDL-Nummer: