Merck
L102466
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C31H27N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.657
MDL-Nummer: