Wichtige Dokumente
J100006
Bis-(N,N′-di-tert.-butylacetamidinato)-eisen(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H42N4Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.42
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
electronic grade
Dampfdruck
0.06 mmHg ( 55 °C)
Assay
≥99.99% metals basis
Form
solid
Farbe
white
bp
60 °C/0.02 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
105-109 °C (lit.)
107 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)