Merck
I29301
Sigma-Aldrich
Itaconsäurechlorid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Methylen-bernsteinsäurechlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCOCH2C(=CH2)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
89 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O2/c1-3(5(7)9)2-4(6)8/h1-2H2
InChIKey
CGCRIQNPIBHVCQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter