Wichtige Dokumente
H58307
8-Hydroxy-chinolin
99%
Synonym(e):
8-Hydroxychinolin, 8-Chinolinol, 8-Oxychinolin, Oxin
About This Item
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
72.5-74.0 °C
SMILES String
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChIKey
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?