Merck
H37806
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-2′-Methylacetophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(CH3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
bp
313 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
129-131 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)