H36605
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Vanillylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.COc1cc(CN)ccc1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
InChIKey
PUDMGOSXPCMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable