Wichtige Dokumente
H33800
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methyl-pyrimidin
95%
Synonym(e):
6-Methyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methyl-pyrimidin, MZU, Thyreostat I
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
~330 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?