Merck
H3145
Sigma-Aldrich
Natrium-(S)-3-hydroxybutyrat Natriumsalz
~97%
Synonym(e):
(S)-3-Hydroxy-buttersäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
Beilstein:
1720567
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
~97%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)