Wichtige Dokumente
H26200
3-(1-Hydroxyethyl)-anilin
98%
Synonym(e):
1-(3-Aminophenyl)-ethanol, 3-Amino-α-methylbenzylalkohol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
Beilstein:
2802415
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)c1cccc(N)c1
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?