GF99568625
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, cell size 8 mm
Synonym(e):
PP302800
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
honeycomb
Hersteller/Markenname
Goodfellow 995-686-25
Küvettengröße
8 mm
Größe
300 × 300 mm
Dicke
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)