Wichtige Dokumente
GF99251590
Praseodym
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
PR006100
About This Item
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 992-515-90
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)