Merck
GF98836206
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.8 mm, Ti90%/Al 6%/V 4%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI010480
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 988-362-06
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)