GF98183751
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 0.5m coil, 0.4mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU050281
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 981-837-51
Größe × Dicke
0.5 m × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)