Merck
GF97607188
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 50.8 mm, size 305 × 305 mm
Synonym(e):
ST303175
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 976-071-88
Größe
305 × 305 mm
Dicke
50.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)