Merck
GF96397217
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, 45 μm mean particle size
Synonym(e):
NI706011
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 963-972-17
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Mittlere Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)