GF96128219
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.27 mm, size 300 × 300 mm, condition homopolymer
Synonym(e):
PP301427
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 961-282-19
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.27 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)