GF95830959
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 0.38mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210340
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 958-309-59
Größe × Dicke
0.5 m × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)