GF95741185
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 150 x 150mm, 0.076mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU050245
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 957-411-85
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.076 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)