GF94701450
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
NI150250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 947-014-50
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)