Merck
GF94458415
Titanium-palladium alloy, Ti99.85Pd0.15
foil, 300 x 300mm, 0.45mm thickness
Synonym(e):
TI260400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 944-584-15
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.45 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)