Merck
GF93906647
Copper/Beryllium
rod, 50.8 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 25 mm, temper hard
Synonym(e):
CU077980
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 939-066-47
Länge
25 mm
Durchmesser
50.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)