Merck
GF92413818
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 924-138-18
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)