GF91263539
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 7 mm, L 500 mm, natural
Synonym(e):
FP357907
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 912-635-39
Länge
500 mm
Durchmesser
7 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable