GF90858538
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210340
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 908-585-38
Größe × Dicke
50 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)