GF89240766
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 5 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE830250
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 892-407-66
Länge
5 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm